Få mere at vide
Semicarbazid hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11499143
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499143 500 g 500g
11489143 100 g 100g
11409153 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499143 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11668.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Urease-substrat og MAO-hæmmer | CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111,53 g/mol
Semicarbazidhydrochlorid anvendes som ureasesubstrat og MAO-hæmmer. Derivatiseringsmiddel for carbonylforbindelser som deres semicarbazoner, der producerer krystallinske forbindelser med karakteristiske smeltepunkter. Bruges også i heterocyklisk syntese. Semicarbazondannelse er blevet brugt til at adskille carbonylforbindelser fra blandinger ved adsorption på silicagel fra en carbonhydridopløsning. Regenerering sker ved hydrolyse med oxalsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Semicarbazidhydrochlorid anvendes som ureasesubstrat og MAO-hæmmer. Derivatiseringsmiddel for carbonylforbindelser som deres semicarbazoner, der producerer krystallinske forbindelser med karakteristiske smeltepunkter. Bruges også i heterocyklisk syntese. Semicarbazondannelse er blevet brugt til at adskille carbonylforbindelser fra blandinger ved adsorption på silicagel fra en carbonhydridopløsning. Regenerering sker ved hydrolyse med oxalsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand (>100g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-41-7
Molekylær formel CH6ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 111.53
MDL nummer MFCD00013009
InChI nøgle XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC navn aminourinstof; hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Semicarbazide hydrochloride
Smeltepunkt ∼176 °C (dekomponering)
pH 1.5
Lugt Lugtfri
Lineær formel H2NCONHNH·HCl
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3593642
Merck Index 14,8444
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (>100g/L).
Formel vægt 111.53
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk