Få mere at vide
Semicarbazid hydrochlorid, 99%
Beskrivelse
Semicarbazidhydrochlorid anvendes som ureasesubstrat og MAO-hæmmer. Derivatiseringsmiddel for carbonylforbindelser som deres semicarbazoner, der producerer krystallinske forbindelser med karakteristiske smeltepunkter. Bruges også i heterocyklisk syntese. Semicarbazondannelse er blevet brugt til at adskille carbonylforbindelser fra blandinger ved adsorption på silicagel fra en carbonhydridopløsning. Regenerering sker ved hydrolyse med oxalsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Semicarbazidhydrochlorid anvendes som ureasesubstrat og MAO-hæmmer. Derivatiseringsmiddel for carbonylforbindelser som deres semicarbazoner, der producerer krystallinske forbindelser med karakteristiske smeltepunkter. Bruges også i heterocyklisk syntese. Semicarbazondannelse er blevet brugt til at adskille carbonylforbindelser fra blandinger ved adsorption på silicagel fra en carbonhydridopløsning. Regenerering sker ved hydrolyse med oxalsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand (>100g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Semicarbazide hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼176 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| pH | 1.5 |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | H2NCONHNH·HCl |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3593642 |
| Merck Index | 14,8444 |
| Vis mere |