Få mere at vide
Semicarbazid hydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 10265230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10265230 100 g Plastflaske 100g
10061410 500 g Plastflaske 500g
11652209 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10265230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.54 DKK
    262.65 DKK / 100g
    Spare 29.89 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-41-7
Molekylær formel CH6ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 111.53
MDL nummer MFCD00013009
InChI nøgle XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC navn aminourinstof; hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Semicarbazide hydrochloride
Smeltepunkt 170.0°C to 178.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCONHNH2·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 03,98
Fieser 01,1000; 15,284
Merck Index 15,8583
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 111.53
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks