missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Semicarbazide-13C,15N2 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Semicarbazide hydrochloride-13C,15N2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H/i1+1,3+1,4+1; |
| Formel vægt | 114.0174 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?