Få mere at vide
Semi-flygtige organiske blandinger A, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Pentachlorphenol | 87-86-5 | 2000 μg/ml |
| Acenaphthylen | 208-96-8 | 500 μg/ml |
| Antracen | 120-12-7 | 500 μg/ml |
| Benz(a)antracen | 56-55-3 | 500 μg/ml |
| Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 500 μg/ml |
| Benzo(b)fluoranthen | 205-99-2 | 500 μg/ml |
| Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 500 μg/ml |
| Benzo(k)fluoranthen | 207-08-9 | 500 μg/ml |
| bis-(2-ethylhexyl)adipat | 103-23-1 | 500 μg/ml |
| Bis(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 | 500 μg/ml |
| Butylbenzylphthalat | 85-68-7 | 500 μg/ml |
| Chlorbenzilat | 510-15-6 | 500 μg/ml |
| Chrysene | 218-01-9 | 500 μg/ml |
| Dibenz(a,h)antracen | 53-70-3 | 500 μg/ml |
| Diethylphthalat | 84-66-2 | 500 μg/ml |
| Dimethylphthalat | 131-11-3 | 500 μg/ml |
| Di-n-butylphthalat | 84-74-2 | 500 μg/ml |
| Fluoren | 86-73-7 | 500 μg/ml |
| Hexachlorbenzen | 118-74-1 | 500 μg/ml |
| Hexachlorcyclopentadien | 77-47-4 | 500 μg/ml |
| Indeno(1,2,3-c,d)pyren | 193-39-5 | 500 μg/ml |
| Isophoron | 78-59-1 | 500 μg/ml |
| Phenanthren | 85-01-8 | 500 μg/ml |
| Pyren | 129-00-0 | 500 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Semi-Volatile Organics Mix A |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 525 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Semi-Volatile Organics Mix A
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetone, pentachlorophenol, benzopyrene,dibenzanthracene
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug