Få mere at vide
ratiolab™ Semi-mikro Q-VETTES, 1,6 ml, PS
Artikelnummer. 11833892
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,6 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11833892 1,6 ml
1 options
Artikelnummer. 11833892 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 2712120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00 DKK
    38.19 DKK / Pakke med 100
    Spare 20.81 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Forbedrede fotometriske egenskaber gør det muligt for disse kuvetter at give mere konstante prøvetemperaturer under fotometriske målinger. Ratiolab™ Semi-mikro Q-VETTES har optimeret form og lille vægtykkelse for øget varmeoverførsel.
  • Glasklar polystyren (PS)
  • Gældende bølgelængdeområde 340 til 900 nm
  • Meget lav variation af ekstinktionsværdier
  • Fremragende optisk transmissionsområde
  • Hulrumssorteret produktion
  • Stilængde 10 mm
  • Ydermål: 12,5 x 12,5 x 45 mm
  • Leveres i praktisk Styrofoam stativer: 100 netidentiske kuvetter i en Styrofoam æske med lukkeligt låg
Tekniske data
Type Semi-mikro kuvette
Kapacitet (metrisk) 1,6 ml
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 12.5 mm
Mængde 1000 kuvetter
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 340 til 900 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Fotometrisk måling