Få mere at vide
ratiolab™ Semi-mikro Q-VETTES, 1,6 ml, PS
Kapacitet (metrisk):
1,6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Description
- Glasklar polystyren (PS)
- Gældende bølgelængdeområde 340 til 900 nm
- Meget lav variation af ekstinktionsværdier
- Fremragende optisk transmissionsområde
- Hulrumssorteret produktion
- Stilængde 10 mm
- Ydermål: 12,5 x 12,5 x 45 mm
- Leveres i praktisk Styrofoam stativer: 100 netidentiske kuvetter i en Styrofoam æske med lukkeligt låg
Specifications
Specifications
| Type | Semi-mikro kuvette |
| Kapacitet (metrisk) | 1,6 ml |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 12.5 mm |
| Mængde | 1000 kuvetter |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 340 til 900 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Fotometrisk måling |