Få mere at vide
Greiner Bio-One Semi-mikro/makro cuvetter
Artikelnummer. 13032053
Skift visning
Type:
Macro Cuvette
Semi-mikro Cuvette
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
13032053 Macro Cuvette
10732752 Semi-mikro Cuvette
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13032053 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 614101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    839.31 DKK
    773.97 DKK / Pakke med 1000
    Spare 65.34 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Ideelt til enzymatiske bestemmelser. Greiner Bio-One Semi-mikro/Makro Cuvettes fremstilles af krystalklart polystyren.
  • Ikke-steril
  • Materiale: Krystalklart polystyren
  • Minimal lysspredning med høj transmission
  • Tyndvægge muliggør hurtig og ensartet hærdning, hvilket er nyttigt for enzymatiske bestemmelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Non-sterile
Type Macro Cuvette
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 10mm
Mængde 1000-sagen
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 340 til 900 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Spectrophotometer
Bredde (metrisk) 10 mm
Til brug med (applikation) Spectrophotometry
Form Rectangle
Diameter (metrisk) 12 mm
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer, medmindre andet er angivet