Få mere at vide
Halvmetaller, plasma standardløsning, Specpure™ , As, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl ved 100 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Semi Metals, plasma standard solution |
| Navn note | As, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl at 100μg/mL |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00145276 |
| FN nummer | UN3264 |
| Mængde | 100 ml |
| Grad | Specpure |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Semi Metals, plasma standard solution, Specpure®, As, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn,Te, Tl @ 100myg/ml
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid, Hydrofluoric acid