Få mere at vide
Fisherbrand™ Semi Dry Blotter PROMO
Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
0,25 til 10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Buffervolumen: 5mL |
| Type | Semi Dry Blotter - Mini |
| Gel Dimensioner | 100 x 100 mm |
| Prøvestørrelse | 1 klat (80 x 85 mm) |
| Tykkelse (metrisk) | 0,25 til 10 mm |
| Længde (engelsk) | 6,2 tommer. |
| Længde (metrisk) | 16 cm |
| Bredde (engelsk) | 6,2 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 16 cm |
| Højde (engelsk) | 2,7 tommer |
| Vis mere |