Tekniske data
| Oversigt | Buffervolumen: 20 ml |
| Type | Semi Dry Blotter - Maxi |
| Gel Dimensioner | 200 x 200 mm |
| Prøvestørrelse | 1 klat (160 x 175 mm) |
| Tykkelse (metrisk) | 0,25 til 10 mm |
| Længde (engelsk) | 10,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 26 cm |
| Bredde (engelsk) | 10,2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 26 cm |
| Højde (engelsk) | 2,7 tommer |
| Vis mere |