Få mere at vide
Semaxinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480267
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480267 50 mg 50mg
16463908 10 mg -
16404946 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16480267 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10374
MedChemExpress Semaxinib (SU5416) is a potent and selective inhibitor of VEGFR (Flk-1/KDR) with an IC50 of 1.23 μM.
Semaxinib (SU5416) is a potent and selective inhibitor of VEGFR (Flk-1/KDR) with an IC50 of 1.23 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Semaxinib
Fysisk form Solid
CAS 204005-46-9
Farve Orange
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14N2O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym SU5416
Opløselighedsinformation DMF : 50 mg/mL (209.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (83.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=CC=C/21)C2=C/C3=C(C)C=C(C)N3
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Formel vægt 238.28
Procent renhed 98.0%