Få mere at vide
Semaglutide, MedChemExpress
Beskrivelse
Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Semaglutide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 910463-68-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C187H291N45O59 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (8.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (3.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) |
| SMIL | [Semaglutide] |
| Vis mere |