Få mere at vide
Selumetinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selumetinib |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15BrClFN4O3/c1-24-8-21-16-13(24)7-10(17(26)23-27-5-4-25)15(14(16)20)22-12-3-2-9(18)6-11(12)19/h2-3,6-8,22,25H,4-5H2,1H3,(H,23,26) |
| Formel vægt | 456 |