missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Selpercatinib

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
Selpercatinib, is a potent and selective receptor tyrosine kinase RET inhibitor (EC50 = 4 nM). It shows > 100-fold selectivity for > 95% of 228 purified kinase domains in radiometric assays. In vitro, it inhibits proliferation of cancer cell lines containing RET mutations or gene fusions. In vivo, it inhibits tumor growth in diverse RET mouse models. Selpercatinib is orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(2-Hydroxy-2-methylpropoxy)-4-[6-[6-[(6-methoxy-3-pyridinyl)methyl]-3,6-diazabicyclo[3.1.1 ]hept-3-yl]-3-pyridinyl]pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile |
| CAS | 2152628-33-4 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Ret |
| Molekylær formel | C29H31N7O3 |
| Renhed | 0.98 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion