missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Selpercatinib, is a potent and selective receptor tyrosine kinase RET inhibitor (EC50 = 4 nM). It shows > 100-fold selectivity for > 95% of 228 purified kinase domains in radiometric assays. In vitro, it inhibits proliferation of cancer cell lines containing RET mutations or gene fusions. In vivo, it inhibits tumor growth in diverse RET mouse models. Selpercatinib is orally bioavailable.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer

Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 6-(2-Hydroxy-2-methylpropoxy)-4-[6-[6-[(6-methoxy-3-pyridinyl)methyl]-3,6-diazabicyclo[3.1.1 ]hept-3-yl]-3-pyridinyl]pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile |
CAS | 2152628-33-4 |
Mængde | 10 mg |
Mål | Ret |
Molekylær formel | C29H31N7O3 |
Renhed | 0.98 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Tocris Bioscience™ Selpercatinib >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion