Få mere at vide
Selitrectinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Selitrectinib (LOXO-195) is a next-generation TRK kinase inhibitor, with IC50s of 0.6 nM and TRKA and TRKC, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selitrectinib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2097002-61-2 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H21FN6O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | LOXO-195 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (164.29 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |