missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Selisistat, MedChemExpress
Beskrivelse
Selisistat (EX-527) is a potent and selective SirT1 (Sir2 in Drosophila melanogaster) inhibitor with an IC50 of 123 nM for SirT1. Selisistat alleviates pathology in multiple animal and cell models of Huntington's disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selisistat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 49843-98-3 |
| Farve | Light Nude |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H13ClN2O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | EX-527 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (402.07 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?