missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Selina-3,7(11)-diene, TRC

Artikelnummer. 30411582
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411582 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2531885MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Selina-3,7(11)-diene
CAS 6813-21-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C15H24
Mængde 5 mg
Synonym Eudesma-3,7(11)-diene, (4aR,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4a,8-dimethyl-2-(1-methylethylidene)naphthalene
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-7-9-15(4)8-5-6-12(3)14(15)10-13/h6,14H,5,7-10H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1
SMIL CC(=C1CC[C@@]2(C)CCC=C(C)[C@@H]2C1)C
IUPAC navn (4aR,8aR)-5,8a-dimethyl-3-propan-2-ylidene-1,2,4,4a,7,8-hexahydronaphthalene
Molekylvægt (g/mol) 204.35
Formel vægt 204.1878
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.