Få mere at vide
Selina-3,7(11)-diene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selina-3,7(11)-diene |
| CAS | 6813-21-4 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C15H24 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Eudesma-3,7(11)-diene, (4aR,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4a,8-dimethyl-2-(1-methylethylidene)naphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-7-9-15(4)8-5-6-12(3)14(15)10-13/h6,14H,5,7-10H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=C1CC[C@@]2(C)CCC=C(C)[C@@H]2C1)C |
| IUPAC navn | (4aR,8aR)-5,8a-dimethyl-3-propan-2-ylidene-1,2,4,4a,7,8-hexahydronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.35 |
| Vis mere |