Få mere at vide
Seliciclib, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17720689 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17720689 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17720689 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 470030500
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Seliciclib
CAS 186692-46-6
Synonym Roscovitin
Mængde 50 mg
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C19H26N6O
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til lysegul
Renhed ≥97,5 %