missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- The transparent polypropylene (PP) vials allow unobstructed viewing of the sample
- The vials are shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
- They feature leak-resistant screw caps that can be removed or sealed in a single turn
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Bund form | Conical (Self-standing) |
| Materiale | Polypropylene |
| Trådstil | External |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Uddannet | Yes |
| Lukning inkluderet | No |
| Produkttype | Transport Tube (Self-Standing) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?