Få mere at vide
Globe Scientific Selvstående transportrør med separat skruedæksel
Artikelnummer. 31923514 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
31923514 5 mL Blå
31923019 5 mL Grøn
31922639 5 mL Rød
31922724 5 mL Gul
31922781 10 mL Blå
31922727 10 mL Rød
31923500 10 mL Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31923514 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6101B
Opgrader Deres laboratorie-essentials med Globe Scientific
Brug rabatkode 27959
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Designet til sikker opbevaring og transport af biologiske materialer.
  • Tubes are made of polypropylene
  • With molded graduations
  • Self-standing with conical bottom
  • Transparent tubes allows for unobstructed viewing of samples
  • Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • Leak-resistant polyethylene screw caps can be removed or sealed in single turn
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar (kun flaske)
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Polypropylen
Gradueringer 1 til 5 ml
Inkluderer Blå skruehætte
Stil Selvstående transportrør
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Polyethylen
Højde (metrisk) 56 mm
Lukketype Skruelåg
Markeringssted Ætset