Få mere at vide
Globe Scientific Selvstående transportrør med separat skruedæksel
Artikelnummer. 31922781 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
31922781 10 mL Blå
31923514 5 mL Blå
31923019 5 mL Grøn
31922639 5 mL Rød
31922724 5 mL Gul
31922727 10 mL Rød
31923500 10 mL Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31922781 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6102G
Opgrader Deres laboratorie-essentials med Globe Scientific
Brug rabatkode 27959
View all promotions
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Designet til sikker opbevaring og transport af biologiske materialer.
  • Rørene er lavet af polypropylen
  • Med formede eksamener
  • Selvstående med konisk bund
  • Gennemsigtige rør muliggør uhindret visning af prøver
  • Knusesikker og kan udsættes for frostgrader
  • Lækagesikre polyethylenskruehætter kan fjernes eller forsegles i ét enkelt sving
Specifications
Lukningsfarve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar (kun flaske)
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Bund form Conical (Self-standing)
Materiale Polypropylen
Trådstil External
Gradueringer 1 til 10 ml
Inkluderer Grøn skruehætte
Stil Selvstående transportrør
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Polyethylen
Højde (metrisk) 92 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Transport Tube
Markeringssted Ætset