Få mere at vide
Globe Scientific Selvstående transportrør
Artikelnummer. 31923153 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Lukning inkluderet:
Ja
Nej
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Lukning inkluderet
31923153 5 mL Ravgul Ja
31923634 5 mL Klar Nej
31921775 10 mL Klar Ja
31922351 10 mL Klar Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31923153 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6101AM
Opgrader Deres laboratorie-essentials med Globe Scientific
Brug rabatkode 27959
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Designet til sikker opbevaring og transport af biologiske materialer til 6101- eller 6102-seriens transportrør
  • De gennemsigtige polypropylen (PP) hætteglas tillader uhindret visning af prøven
  • Hætteglassene er knusesikre og kan udsættes for frostgrader
  • De har lækagesikre skruehætter, der kan fjernes eller forsegles på én omgang
Tekniske data
Farve Ravgul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Bund form Konisk (selvstående)
Materiale Polyethylen
Trådstil Udseende
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Transportrør (selvstående)