Få mere at vide
Globe Scientific Selvstående sterile transportrør med påmonteret skruelåg
Artikelnummer. 31922855 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31922855 5 mL
31922735 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922855 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6101S
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Designet til sikker opbevaring og transport af biologiske materialer.
  • Tubes are made of polypropylene
  • With molded graduations
  • Self-standing with conical bottom
  • Transparent tubes allows for unobstructed viewing of samples
  • Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • Leak-resistant polyethylene screw caps can be removed or sealed in single turn
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Autoklaverbar Autoklaverbar (kun flaske)
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Polypropylen
Gradueringer 1 til 5 ml
Inkluderer Hvid skruedæksel
Stil Selvstående transportrør
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Polyethylen
Højde (metrisk) 56 mm
Lukketype Skruelåg
Markeringssted Ætset