Få mere at vide
Kartell™ Selvfjedret gul tang
Længde (metrisk):
118 mm
253 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Gul
- Selvfjedret med afrundede ender
- Konstrueret af POM
Tekniske data
Tekniske data
| nr. pr. pakke | 5/pakke |
| Materiale | POM |
| Længde (metrisk) | 118 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Type | Pincet |
| Oversigt | Gul pincet |