Få mere at vide
Steris™ Selvforseglende sterilisationsposer
Artikelnummer. 15448782
Skift visning
Dimensioner (L x B):
90 x 270 mm
200 x 350 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
15448782 200 x 350 mm Pakke med 200
15428782 90 x 270 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448782 Leverandør Steris™ Leverandørnr. NWKP2035
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver et effektivt middel til sterilisering, sikker håndtering og opbevaring af alle genstande indtil det øjeblik, de bruges. Steris Corporation™ Selvforseglende steriliseringsposer er CE-mærkede til damp og EO-gas.
  • Selvlukkende poser eliminerer behovet for forseglingsanordninger
  • Fremragende klæbestyrke modstandsdygtig over for damppåvirkning
  • Ikke-giftigt vandbaseret indikatorblæk
  • Perforeret klap for nem lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Til brug med (udstyr) Damp- og gas-EO-sterilisatorer
Mængde 200/Pk.
Dimensioner (L x B) 200 x 350 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 350 mm