Få mere at vide
Steris™ Selvforseglende sterilisationsposer
Artikelnummer. 15428782
Dimensioner (L x B):
90 x 270 mm
200 x 350 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 15428782
Brand: Steris™ NWKP0927
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver et effektivt middel til sterilisering, sikker håndtering og opbevaring af alle genstande indtil det øjeblik, de bruges. Steris Corporation™ Selvforseglende steriliseringsposer er CE-mærkede til damp og EO-gas.
  • Selvlukkende poser eliminerer behovet for forseglingsanordninger
  • Fremragende klæbestyrke modstandsdygtig over for damppåvirkning
  • Ikke-giftigt vandbaseret indikatorblæk
  • Perforeret klap for nem lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Til brug med (udstyr) Damp- og gas-EO-sterilisatorer
Mængde 200/Pk.
Dimensioner (L x B) 90 x 270 mm
Længde (metrisk) 90 mm
Bredde (metrisk) 270 mm