Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende steriliseringsskrælpose, medicinsk papir/film, med dampindikator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200009148 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 14 tommer.
12 x 18 tommer.
3,5 x 5,5 tommer.
3,5 x 9 tommer.
5,5 x 10,5 tommer.
7,5 x 13 tommer.
8 x 16 tommer.
Kapacitet (engelsk):
12,6 oz.
23,6 oz.
43,3 oz.
43,6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Filmbeskrivelse:
Blå
Klar
Artikelnummer. 17971332
Brand: Keystone Cleanroom Products PPSS035X055CF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvforseglende dampsteriliseringsposer er designet til autoklavecyklusser
  • Skræller åbent rent
  • Triple Weld Factory tætninger
  • Praktisk, tidsbesparende selvlukkende lukkesystem
  • Stærkt, rive- og rivebestandigt papirmateriale af medicinsk kvalitet
  • Gode barriereegenskaber forhindrer mikrobiel penetration
  • Skræller åbent rent
  • Underpakket i forseglede mærkede polyposer med produktionslotnummer
  • Fremstillingsdato på etiketten for fuldstændig sporbarhed
Tekniske data
Basisvægt 60 gsm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 12,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 0.37 L
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Selvklæbende
Farve Klar, hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutiske dele
Materiale Medicinsk karakter Kraft Papir (bleget)
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 47 til 57μ m
Filmbeskrivelse Klar
nr. pr. sag 1000/Cs.
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 135 °C
Tykkelse (engelsk) 60 gsm
Dimensioner (L x B) 3,5 x 5,5 tommer.
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 9 cm
Bredde (engelsk) 5,5''
Bredde (metrisk) 14 cm
Produkttype Selvforseglende sterilisationspose