Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende steriliseringsskrælpose, medicinsk papir/film, med dampindikator
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkterBeschreibung
- Skræller åbent rent
- Triple Weld Factory tætninger
- Praktisk, tidsbesparende selvlukkende lukkesystem
- Stærkt, rive- og rivebestandigt papirmateriale af medicinsk kvalitet
- Gode barriereegenskaber forhindrer mikrobiel penetration
- Skræller åbent rent
- Underpakket i forseglede mærkede polyposer med produktionslotnummer
- Fremstillingsdato på etiketten for fuldstændig sporbarhed
Spezifikation
Spezifikation
| Basisvægt | 60 gsm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | CoC |
| Lukketype | Selvklæbende |
| Farve | Klar, hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutiske dele |
| Materiale | Medicinsk karakter Kraft Papir (bleget) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?