Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende steriliseringsskrælpose, medicinsk papir/film, med dampindikator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17971342 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 14 tommer.
12 x 18 tommer.
3,5 x 5,5 tommer.
3,5 x 9 tommer.
5,5 x 10,5 tommer.
7,5 x 13 tommer.
8 x 16 tommer.
Kapacitet (engelsk):
12,6 oz.
23,6 oz.
43,3 oz.
43,6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Filmbeskrivelse:
Blå
Klar
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Kapacitet (engelsk) Filmbeskrivelse
17971342 8 x 16 tommer. 96 oz. Blå
17971332 3,5 x 5,5 tommer. 12,6 oz. Klar
17961332 3,5 x 9 tommer. 23,6 oz. Klar
17991332 5,5 x 10,5 tommer. 43,6 oz. Klar
17981332 7,5 x 13 tommer. 73 oz. Klar
17901342 8 x 16 tommer. 96 oz. Klar
17921342 10 x 14 tommer. 105 oz. Klar
17991342 12 x 18 tommer. 162 oz. Klar
17911342 3,5 x 5,5 tommer. 12,6 oz. Blå
17951342 3,5 x 9 tommer. 23,6 oz. Blå
17941342 5,5 x 10,5 tommer. 43,3 oz. Blå
17931342 7,5 x 13 tommer. 73 oz. Blå
17961342 10 x 14 tommer. 105 oz. Blå
17981342 12 x 18 tommer. 162 oz. Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17971342 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. PPSS08X16
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvforseglende dampsteriliseringsposer er designet til autoklavecyklusser
  • Skræller åbent rent
  • Triple Weld Factory tætninger
  • Praktisk, tidsbesparende selvlukkende lukkesystem
  • Stærkt, rive- og rivebestandigt papirmateriale af medicinsk kvalitet
  • Gode barriereegenskaber forhindrer mikrobiel penetration
  • Skræller åbent rent
  • Underpakket i forseglede mærkede polyposer med produktionslotnummer
  • Fremstillingsdato på etiketten for fuldstændig sporbarhed
Tekniske data
Basisvægt 60 gsm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Selvklæbende
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutiske dele
Materiale Medicinsk karakter Kraft Papir (bleget)
Sterilitet Ikke steril
Filmbeskrivelse Blå
nr. pr. sag 500/Cs.
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 135 °C
Tykkelse (engelsk) 60 gsm
Dimensioner (L x B) 8 x 16 tommer.
Længde (engelsk) 8 tommer
Bredde (engelsk) 16 tommer
Produkttype Selvforseglende sterilisationspose
Kapacitet (engelsk) 96 oz.
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Længde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (metrisk) 40.6 cm
Tykkelse (metrisk) 47 til 57 μm