Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende steriliseringsskrælpose, medicinsk papir/film, med dampindikator
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 14 tommer.
12 x 18 tommer.
3,5 x 5,5 tommer.
3,5 x 9 tommer.
5,5 x 10,5 tommer.
7,5 x 13 tommer.
8 x 16 tommer.
Kapacitet (engelsk):
12,6 oz.
23,6 oz.
43,3 oz.
43,6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Filmbeskrivelse:
Blå
Klar
Beskrivelse
- Skræller åbent rent
- Triple Weld Factory tætninger
- Praktisk, tidsbesparende selvlukkende lukkesystem
- Stærkt, rive- og rivebestandigt papirmateriale af medicinsk kvalitet
- Gode barriereegenskaber forhindrer mikrobiel penetration
- Skræller åbent rent
- Underpakket i forseglede mærkede polyposer med produktionslotnummer
- Fremstillingsdato på etiketten for fuldstændig sporbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 60 gsm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 105 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3.1 L |
| Certificeringer/compliance | CoC |
| Lukketype | Selvklæbende |
| Farve | Klar, hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutiske dele |
| Vis mere |