Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende steriliseringsskrælpose, papir af medicinsk kvalitet/klar film, med dampindikator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200072531 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (metrisk):
474 mm
510 mm
560 mm
Bredde (metrisk):
320 mm
380 mm
460 mm
Artikelnummer. 30090009
Brand: Keystone Cleanroom Products PPSS13X18CF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvforseglende dampsteriliseringsposer designet til autoklavecyklusser.
  • Skræller åbent rent
  • Triple Weld Factory tætninger
  • Praktisk, tidsbesparende selvlukkende lukkesystem
  • Stærkt, rive- og rivebestandigt papirmateriale af medicinsk kvalitet
  • Gode barriereegenskaber forhindrer mikrobiel penetration
  • Underpakket i forseglede mærkede polyposer med produktionslotnummer
  • Fremstillingsdato på etiketten for fuldstændig sporbarhed
Tekniske data
Basisvægt 60 gsm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Selvforsegling
Farve Klar, hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Damp- eller EtO-sterilisering
Materiale Medicinsk karakterpapir
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
nr. pr. sag 500/Cs.
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 135 °C
Længde (engelsk) 18,6 tommer
Længde (metrisk) 474 mm
Bredde (engelsk) 12,6''
Bredde (metrisk) 320 mm
Produkttype Steriliseringspose