Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende steriliseringsskrælpose, papir af medicinsk kvalitet/klar film, med dampindikator
Artikelnummer. 30090007 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
474 mm
510 mm
560 mm
Bredde (metrisk):
320 mm
380 mm
460 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
30090007 560 mm 460 mm
30090009 474 mm 320 mm
30089999 510 mm 380 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30090007 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. PPSS18X22CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3400.00 DKK
    2851.24 DKK / Pakke med 500
    Spare 548.76 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Selvforseglende dampsteriliseringsposer designet til autoklavecyklusser.
  • Skræller åbent rent
  • Triple Weld Factory tætninger
  • Praktisk, tidsbesparende selvlukkende lukkesystem
  • Stærkt, rive- og rivebestandigt papirmateriale af medicinsk kvalitet
  • Gode barriereegenskaber forhindrer mikrobiel penetration
  • Underpakket i forseglede mærkede polyposer med produktionslotnummer
  • Fremstillingsdato på etiketten for fuldstændig sporbarhed
Tekniske data
Basisvægt 60 gsm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Selvforsegling
Farve Klar, hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Damp- eller EtO-sterilisering
Materiale Medicinsk karakterpapir
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
nr. pr. sag 500/Cs.
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 135 °C
Længde (engelsk) 22 tommer
Bredde (engelsk) 18 tommer
Produkttype Steriliseringspose
Længde (metrisk) 560 mm
Bredde (metrisk) 460 mm