Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende BHD autoklaveposer
Artikelnummer. 17788197 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
56 x 41 cm
66 x 56 cm
66 x 66 cm
81 x 71 cm
97 x 15 cm
102 x 20 cm
102 x 30,5 cm
112 x 20 cm
117 x 66 cm
122 x 41 cm
102 x 102 cm
117 x 112 cm
122 x 112 cm
147 x 147 cm
Kapacitet (metrisk):
6,2 l
8,7 l
9,5 l
14 l
15 l
18 l
20 l
24 l
32 l
43 l
55 l
57 l
91 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17788197 97 x 15 cm 6,2 l -
17798197 102 x 20 cm 8,7 l -
17788207 102 x 102 cm 43 l Pakke med 50
17798207 117 x 112 cm 55 l -
17708217 122 x 112 cm 57 l -
17718217 147 x 147 cm 91 l Pakke med 50
17728207 56 x 41 cm 9,5 l Pakke med 100
17708207 112 x 20 cm 9,5 l -
17718207 102 x 30,5 cm 14 l -
17748207 66 x 56 cm 15 l -
17758207 66 x 66 cm 18 l -
17738207 122 x 41 cm 20 l -
17778207 81 x 71 cm 24 l Pakke med 100
17768207 117 x 66 cm 32 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17788197 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BNW0638SS2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14415.00 DKK
    12146.01 DKK / Pakke med 100
    Spare 2268.99 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kan bruges som enten inder- eller yderpose til dampsterilisering af farmaceutiske udskiftningsdele
  • Designet til dampsterilisering
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret ISO 8 renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brug af autoklave tape
  • Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
  • Reducerer lønomkostninger
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Effektiv 2-lags mikrobiel barriere (hvert lag 59,7 g/m 2 )
  • Autoklaverbar op til 135° C
  • Betydelig procesforbedring i forhold til indpakning med Bio-Shield papir
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Selvforsegling
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsteriliseringsemballage
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk produktionsudstyr
Inkluderer Steam indikator
Materiale Paper (Papir)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 5,30 mio
Dimensioner (L x B) 97 x 15 cm
Længde (engelsk) 38 tommer.
Bredde (engelsk) 6 tommer
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 1,64 gal.
Kapacitet (metrisk) 6,2 l
Længde (metrisk) 97 cm
Bredde (metrisk) 15 cm