Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1422A Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 7 til 12 tommer bred
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17797917 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
7 tommer
9 tommer
11''
12 tommer
13 tommer
14''
15 tommer
16 tommer
18 tommer
20 tommer
22 tommer
24 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
36 tommer.
40 tommer.
42 tommer.
46 tommer.
48 tommer
56 tommer.
62 tommer.
Bredde (engelsk):
7 tommer
8 tommer
9,5 tommer
10 tommer
12 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 17797917
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A0707SS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den selvforseglede 1422A Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 7 til 12 tommer bred, er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 42 oz.
Kapacitet (metrisk) 1.24 L
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Autoclave Bag
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) Autoclave Bag
Latex fri Ja
Fugtdamptransmissionshastighed Autoclave Bag
nr. pr. sag Autoclave Bag
nr. pr. pakke Autoclave Bag
Ydre emballage Autoclave Bag
Beskyttende indre emballage Autoclave Bag
Mængde Autoclave Bag
Modstandsdygtig overfor Autoclave Bag
Størrelse Autoclave Bag
Steriliseringsmetode Autoclave Bag
Temperaturområde (engelsk) Autoclave Bag
Temperaturområde (metrisk) Autoclave Bag
Tykkelse (engelsk) 5,30 mio
Dimensioner (L x B) Autoclave Bag
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.8 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 17.8 cm
Diameter (engelsk) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttype Autoklave taske