Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1422A Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 7 til 12 tommer bred
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
7 tommer
9 tommer
11''
12 tommer
13 tommer
14''
15 tommer
16 tommer
18 tommer
20 tommer
22 tommer
24 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
36 tommer.
40 tommer.
42 tommer.
46 tommer.
48 tommer
56 tommer.
62 tommer.
Bredde (engelsk):
7 tommer
8 tommer
9,5 tommer
10 tommer
12 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Description
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Integreret dampindikator
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 162 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 4.69 L |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Autoclave Bag |
| Inkluderer | Dampsteriliseringsindikator |
| Show More |