Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1422A Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 25 til 32 tommer bred
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17738107 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
36 tommer.
44 tommer.
46 tommer.
48 tommer
60 tommer.
Bredde (engelsk):
26 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk) unitSize
17738107 28 tommer 26 tommer -
17758107 34 tommer 26 tommer -
17778107 46 tommer. 26 tommer -
17798107 28 tommer 28 tommer -
17718117 32 tommer 28 tommer -
17728117 34 tommer 28 tommer -
17738117 44 tommer. 28 tommer -
17708127 30 tommer 30 tommer -
17728127 36 tommer. 30 tommer Pakke med 250
17738127 60 tommer. 30 tommer -
17758127 32 tommer 32 tommer -
17778127 48 tommer 32 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17738107 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BGT2A2628SS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den selvforseglende 1422A Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 25 til 32 tommer bred, er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr og komponenter
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Fugtdamptransmissionshastighed Autoclave Bag
nr. pr. sag Autoclave Bag
nr. pr. pakke Autoclave Bag
Ydre emballage Autoclave Bag
Beskyttende indre emballage Autoclave Bag
Mængde Autoclave Bag
Modstandsdygtig overfor Autoclave Bag
Størrelse Autoclave Bag
Steriliseringsmetode Autoclave Bag
Temperaturområde (engelsk) Autoclave Bag
Temperaturområde (metrisk) Autoclave Bag
Tykkelse (engelsk) 5,30 mio
Dimensioner (L x B) Autoclave Bag
Længde (engelsk) 28 tommer
Bredde (engelsk) 26 tommer
Diameter (engelsk) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 670 oz.
Kapacitet (metrisk) 19.8 L
Længde (metrisk) 71.1 cm
Bredde (metrisk) 66 cm
Tykkelse (metrisk) Autoclave Bag