Learn More
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1422A Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 18 tommer bred
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Længde (engelsk):
14''
16 tommer
18 tommer
20 tommer
24 tommer
26 tommer
30 tommer
32 tommer
36 tommer.
38 tommer.
40 tommer.
43 tommer.
44 tommer.
48 tommer
54 tommer.
70 tommer.
Bredde (engelsk):
14 tommer
15 tommer
16 tommer
18 tommer
Packungsgröße:
Pakke med 250
Beschreibung
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Integreret dampindikator
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 816 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 24.1 L |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Autoclave Bag |
| Inkluderer | Dampsteriliseringsindikator |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur