Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1422A Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 0 til 6 tommer bred
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
4 tommer
5 tommer
8 tommer
9 tommer
10 tommer
12 tommer
15 tommer
16 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
38 tommer.
Bredde (engelsk):
2''
4 tommer
6 tommer
Description
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Integreret dampindikator
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 78 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2.3 L |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Autoclave Bag |
| Inkluderer | Dampsteriliseringsindikator |
| Show More |