Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 22 tommer. Brede
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020118 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
36 x 18 tommer.
Dimensioner (L x B):
4 x 16 tommer.
12 x 16 tommer.
14 x 14 tommer.
16 x 14 tommer.
16 x 16 tommer.
18 x 14 tommer.
20 x 14 tommer.
20 x 16 tommer.
20 x 18 tommer.
20 x 20 tommer.
24 x 14 tommer
24 x 16 tommer.
24 x 18 tommer.
24 x 20 tommer.
24 x 22 tommer.
26 x 14 tommer.
26 x 15 tommer.
30 x 16 tommer.
30 x 18 tommer.
30 x 20 tommer.
32 x 16 tommer
32 x 18 tommer.
32 x 20 tommer.
36 x 14 tommer.
36 x 16 tommer.
36 x 18 tommer.
36 x 20 tommer.
38 x 14 tommer.
38 x 16 tommer.
40 x 14 tommer.
40 x 18 tommer.
40 x 20 tommer.
43 x 15 tommer.
44 x 16 tommer.
44 x 20 tommer.
46 x 20 tommer.
48 x 14 tommer.
48 x 16 tommer.
48 x 18 tommer.
48 x 20 tommer.
54 x 18 tommer.
70 x 18 tommer.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30020118
Brand: Keystone Cleanroom Products 6STK1836SS
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Den selvforseglede 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Non-Toxic
    • Recyclable
Specifikationer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 4,78 gal.
Kapacitet (metrisk) 18.1 L
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr og komponenter
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Temperaturområde (engelsk) Op til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 125 °C
Tykkelse (engelsk) 5,3 mio
Dimensioner (L x B) 36 x 18 tommer.
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 46 cm
Produkttype Autoklave taske
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 22 tommer. Brede >
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.