Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 22 tommer. Brede
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
4 x 16 tommer.
12 x 16 tommer.
14 x 14 tommer.
16 x 14 tommer.
16 x 16 tommer.
18 x 14 tommer.
20 x 14 tommer.
20 x 16 tommer.
20 x 18 tommer.
20 x 20 tommer.
24 x 14 tommer
24 x 16 tommer.
24 x 18 tommer.
24 x 20 tommer.
24 x 22 tommer.
26 x 14 tommer.
26 x 15 tommer.
30 x 16 tommer.
30 x 18 tommer.
30 x 20 tommer.
32 x 16 tommer
32 x 18 tommer.
32 x 20 tommer.
36 x 14 tommer.
36 x 16 tommer.
36 x 18 tommer.
36 x 20 tommer.
38 x 14 tommer.
38 x 16 tommer.
40 x 14 tommer.
40 x 18 tommer.
40 x 20 tommer.
43 x 15 tommer.
44 x 16 tommer.
44 x 20 tommer.
46 x 20 tommer.
48 x 14 tommer.
48 x 16 tommer.
48 x 18 tommer.
48 x 20 tommer.
54 x 18 tommer.
70 x 18 tommer.
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Integreret dampindikator
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 19.5 L |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr og komponenter |
| Inkluderer | Dampsteriliseringsindikator |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |