Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 22 tommer. Brede
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30019994 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 16 tommer.
12 x 16 tommer.
14 x 14 tommer.
16 x 14 tommer.
16 x 16 tommer.
18 x 14 tommer.
20 x 14 tommer.
20 x 16 tommer.
20 x 18 tommer.
20 x 20 tommer.
24 x 14 tommer
24 x 16 tommer.
24 x 18 tommer.
24 x 20 tommer.
24 x 22 tommer.
26 x 14 tommer.
26 x 15 tommer.
30 x 16 tommer.
30 x 18 tommer.
30 x 20 tommer.
32 x 16 tommer
32 x 18 tommer.
32 x 20 tommer.
36 x 14 tommer.
36 x 16 tommer.
36 x 18 tommer.
36 x 20 tommer.
38 x 14 tommer.
38 x 16 tommer.
40 x 14 tommer.
40 x 18 tommer.
40 x 20 tommer.
43 x 15 tommer.
44 x 16 tommer.
44 x 20 tommer.
46 x 20 tommer.
48 x 14 tommer.
48 x 16 tommer.
48 x 18 tommer.
48 x 20 tommer.
54 x 18 tommer.
70 x 18 tommer.
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30019994 26 x 15 tommer.
30020002 32 x 18 tommer.
30020007 43 x 15 tommer.
30020011 46 x 20 tommer.
30020017 36 x 14 tommer.
30020020 70 x 18 tommer.
30020047 44 x 16 tommer.
30020055 30 x 18 tommer.
30020060 32 x 16 tommer
30020062 4 x 16 tommer.
30020074 24 x 18 tommer.
30020080 20 x 14 tommer.
30020089 38 x 14 tommer.
30020091 24 x 20 tommer.
30020102 48 x 20 tommer.
30020107 48 x 14 tommer.
30020118 36 x 18 tommer.
30020120 16 x 16 tommer.
30020122 18 x 14 tommer.
30020142 20 x 18 tommer.
30020144 30 x 16 tommer.
30020152 20 x 16 tommer.
30020154 48 x 18 tommer.
30020163 16 x 14 tommer.
30020176 36 x 20 tommer.
30020187 24 x 14 tommer
30020191 12 x 16 tommer.
30020199 14 x 14 tommer.
30020209 40 x 18 tommer.
30020235 24 x 22 tommer.
30020256 54 x 18 tommer.
30020258 30 x 20 tommer.
30020259 26 x 14 tommer.
30020287 36 x 16 tommer.
30020324 32 x 20 tommer.
30020327 40 x 14 tommer.
30020348 24 x 16 tommer.
30020352 48 x 16 tommer.
30020375 20 x 20 tommer.
30020377 44 x 20 tommer.
30020380 40 x 20 tommer.
30020385 38 x 16 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Artikelnummer. 30019994 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. 6STK1526SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25410.00 DKK
    19673.06 DKK / Pakke med 250
    Spare 5736.94 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den selvforseglede 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr og komponenter
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (engelsk) Op til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 125 °C
Tykkelse (engelsk) 5,3 mio
Dimensioner (L x B) 26 x 15 tommer.
Længde (engelsk) 26 tommer
Bredde (engelsk) 15 tommer
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 2,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 10.6 L
Længde (metrisk) 66 cm
Bredde (metrisk) 38 cm
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm