Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 0 til 12 tommer. Brede
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
9,5 x 12 tommer.
4 x 4 tommer.
7 x 7 tommer.
8 x 6 tommer.
9 x 4 tommer.
9 x 7 tommer.
10 x 6 tommer.
11 x 8 tommer.
12 x 6 tommer
13 x 7 tommer
15 x 6 tommer.
15 x 8 tommer.
16 x 4 tommer.
16 x 6 tommer.
20 x 8 tommer.
26 x 4 tommer.
28 x 4 tommer.
30 x 4 tommer.
38 x 6 tommer.
12 x 12 tommer.
14 x 12 tommer
15 x 10 tommer.
16 x 12 tommer. (40,64 x 30,48 cm)
18 x 10 tommer.
18 x 12 tommer.
20 x 10 tommer.
20 x 12 tommer.
22 x 10 tommer.
22 x 12 tommer.
24 x 10 tommer.
24 x 12 tommer.
28 x 12 tommer.
30 x 10 tommer.
30 x 12 tommer.
32 x 12 tommer.
34 x 12 tommer.
36 x 12 tommer.
40 x 12 tommer.
42 x 12 tommer.
46 x 12 tommer.
48 x 10 tommer.
48 x 12 tommer.
56 x 10 tommer.
62 x 10 tommer.
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Integreret dampindikator
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 1,03 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 3.9 L |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr og komponenter |
| Inkluderer | Dampsteriliseringsindikator |
| Vis mere |