Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1073B Tyvek™ Side åben autoklavepose med dampindikator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17778337 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
14''
22 tommer
24 tommer
28 tommer
30 tommer
Bredde (engelsk):
16 tommer
30 tommer
36 tommer.
40 tommer.
42 tommer.
48 tommer
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk)
17778337 14'' 16 tommer
17778367 22 tommer 30 tommer
17798377 24 tommer 36 tommer.
17738397 24 tommer 40 tommer.
17768397 30 tommer 42 tommer.
17798397 28 tommer 48 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17778337 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. COVMGTVKUB16X14SS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den selvforseglende 1073B Tyvek™ Side åben autoklavepose med dampindikator er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Medicinsk karakter Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsescertifikater inkluderet i forsendelsen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Autoclave Bag
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Fugtdamptransmissionshastighed Autoclave Bag
nr. pr. sag Autoclave Bag
nr. pr. pakke Autoclave Bag
Ydre emballage Autoclave Bag
Beskyttende indre emballage Autoclave Bag
Mængde Autoclave Bag
Modstandsdygtig overfor Autoclave Bag
Størrelse Autoclave Bag
Steriliseringsmetode Autoclave Bag
Temperaturområde (engelsk) Autoclave Bag
Temperaturområde (metrisk) Autoclave Bag
Tykkelse (engelsk) 5,30 mio
Dimensioner (L x B) Autoclave Bag
Længde (engelsk) 14''
Bredde (engelsk) 16 tommer
Diameter (engelsk) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 206,1 oz.
Kapacitet (metrisk) 6.1 L
Længde (metrisk) 35.6 cm
Bredde (metrisk) 40.6 cm
Tykkelse (metrisk) Autoclave Bag