Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 7 til 12 tommer bred
Artikelnummer. 17758417 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
9 tommer
12 tommer
14''
16 tommer
17 tommer
18 tommer
20 tommer
24 tommer
25 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
Bredde (engelsk):
8 tommer
10 tommer
12 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
17758417 9 tommer 8 tommer -
17728417 12 tommer 8 tommer -
17738417 14'' 8 tommer -
17748417 30 tommer 8 tommer -
17708327 12 tommer 10 tommer -
17718327 20 tommer 10 tommer -
17728327 25 tommer 10 tommer Pakke med 50
17738327 12 tommer 12 tommer -
17758327 16 tommer 12 tommer -
17768327 17 tommer 12 tommer -
17778327 18 tommer 12 tommer -
17788327 20 tommer 12 tommer -
17798327 24 tommer 12 tommer -
17708337 32 tommer 12 tommer Pakke med 100
17718337 34 tommer 12 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17758417 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. COVMGTVKUB8X9SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5050.00 DKK
    4276.74 DKK / Pakke med 100
    Spare 773.26 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Den selvforseglende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 7 til 12 tommer bred, er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Medicinsk karakter Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsescertifikater inkluderet i forsendelsen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Autoclave Bag
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Fugtdamptransmissionshastighed Autoclave Bag
nr. pr. sag Autoclave Bag
nr. pr. pakke Autoclave Bag
Ydre emballage Autoclave Bag
Beskyttende indre emballage Autoclave Bag
Mængde Autoclave Bag
Modstandsdygtig overfor Autoclave Bag
Størrelse Autoclave Bag
Steriliseringsmetode Autoclave Bag
Temperaturområde (engelsk) Autoclave Bag
Temperaturområde (metrisk) Autoclave Bag
Tykkelse (engelsk) 5,30 mio
Dimensioner (L x B) Autoclave Bag
Længde (engelsk) 9 tommer
Bredde (engelsk) 8 tommer
Diameter (engelsk) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 66,2 oz.
Kapacitet (metrisk) 1.96 L
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (metrisk) 20.3 cm
Tykkelse (metrisk) Autoklavpose