Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 40 tommer eller bredere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17748397 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
43 tommer.
46 tommer.
48 tommer
64 tommer.
72 tommer.
Bredde (engelsk):
40 tommer.
42 tommer.
43 tommer.
48 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17748397
Brand: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB40X48SS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den selvforseglende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 40 tommer eller bredere er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Medicinsk karakter Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsescertifikater inkluderet i forsendelsen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 52.2 L
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr og komponenter
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (engelsk) Op til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 125 °C
Tykkelse (engelsk) 8 mio
Længde (engelsk) 48 tommer
Længde (metrisk) 121.9 cm
Bredde (engelsk) 40 tommer.
Bredde (metrisk) 101.6 cm
Produkttype Autoklave taske