Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 25 til 32 tommer bred
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
36 tommer.
37 tommer
40 tommer.
42 tommer.
43 tommer.
Bredde (engelsk):
25 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Medicinsk karakter Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Integreret dampindikator
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Overensstemmelsescertifikater inkluderet i forsendelsen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 1030,4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 30.4 L |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Autoclave Bag |
| Inkluderer | Dampsteriliseringsindikator |
| Vis mere |