Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 25 til 32 tommer bred
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17708377 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
36 tommer.
37 tommer
40 tommer.
42 tommer.
43 tommer.
Bredde (engelsk):
25 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
Artikelnummer. 17708377
Brand: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB30X32SS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den selvforseglende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 25 til 32 tommer bred, er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Medicinsk karakter Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsescertifikater inkluderet i forsendelsen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 883,2 oz.
Kapacitet (metrisk) 26.1 L
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Autoclave Bag
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) Autoclave Bag
Latex fri Ja
Fugtdamptransmissionshastighed Autoclave Bag
nr. pr. sag Autoclave Bag
nr. pr. pakke Autoclave Bag
Ydre emballage Autoclave Bag
Beskyttende indre emballage Autoclave Bag
Mængde Autoclave Bag
Modstandsdygtig overfor Autoclave Bag
Størrelse Autoclave Bag
Steriliseringsmetode Autoclave Bag
Temperaturområde (engelsk) Autoclave Bag
Temperaturområde (metrisk) Autoclave Bag
Tykkelse (engelsk) 5,30 mio
Dimensioner (L x B) Autoclave Bag
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 81.3 cm
Bredde (engelsk) 30 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 cm
Diameter (engelsk) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttype Autoklave taske